Tisk…
Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20760.0F B20760.AP
B20760.0FEA 10090 CZK
B20760.0F B20760.AP
Benzalkoniumchlorid 50% (w/w) vodný roztok
Benzalkoniumchlorid
CAS No.: 63449-41-2 Flash Point: None Beilstein Reference: 4062599 Merck Reference: 14,1059 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00145757
Vzorec: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Hustota: 0,99
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145757
CAS číslo: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1059