Tisk…
Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
44187.H9 44187.J5
44187.H9EA 8480 CZK
44187.H9 44187.J5
Nickel chromium alloy (80:20 w%), wire, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Nickel chromium alloy (80:20 w%)
CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.017g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673110
CAS číslo: 11106-97-1