Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% vodný roztok
Dodavatel: PanReac AppliChem
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Acrylamide-Bis
A0385.0500
A0385.1000
A0385.0500EA
2200
CZK
A0385.0500
A0385.1000
Acrylamide : Bisacrylamide (29:1) 40% vodný roztok
Acrylamide : Bisacrylamide
Storage Temperature:
Ambient |
MDL Number:
MFCD00080848 UN: 3426 ADR: 6.1,III |