Tisk…
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 1070 CZK
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-3-Butyne-2-ol 55% ∼7.5 mol/l vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butyne-2-ol
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004541
CAS číslo: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II