3-Mercapto-1,2-propanediol ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 90+%
CAS No.: 96-27-5
Molecular Formula: C3H8O2S
Formula Weight: 108.16
Flash Point: 149°(300°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 117-119°/5mm
Beilstein Reference: 1732046
Merck Reference: 14,9335
MDL No.: MFCD00004879
Vzorec:
C₃H₈O₂S Bod varu: 117…119 °C (5 mmHg) Hustota: 1,247 Bod vzplanutí: 149 °C (300 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004879 CAS číslo: 96-27-5 EINECS: 202-495-0 Merck Index: 14,9335 |