DL-Sodium lactate 60% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1375-500ML
L1375-100ML
L1375-1L
SIALL1375-500MLEA
2820
CZK
SIALL1375-500ML
SIALL1375-100ML
SIALL1375-1L
DL-Sodium lactate 60% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
DL-Sodium lactate
Vzorec:
H₃CCH(OH)COONa Hustota: 1,27…1.32 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065400 CAS číslo: 72-17-3 EINECS: 200-772-0 |