Tisk…
Lactic acid 90% 90, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
20366.293EA 2510 CZK
20366.293 20366.464
Lactic acid 90% 90, TECHNICAL
Lactic acid
Vzorec: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90.08 g/mol
Bod tání: 53 °C
Hustota: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004520
CAS číslo: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 90 %