Tisk…
Lactic acid ≥85%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
252476-1KG 252476-100G 252476-2.5KG
SIAL252476-1KGEA 4710 CZK
SIAL252476-1KG SIAL252476-100G SIAL252476-2.5KG
Lactic acid ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lactic acid
Vzorec: H₃CCH(OH)COOH
Bod varu: 122 °C (20 hPa)
Hustota: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004520
CAS číslo: 50-21-5
EINECS: 200-018-0