Lactic acid 85,0 - 90,0% ≥85.0-90.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, 2-Hydroxypropanoic acid
36415.22
36415.36
36415.A3
36415.22EA
1110
CZK
36415.22
36415.36
36415.A3
Lactic acid 85,0 - 90,0% ≥85.0-90.0% ACS
Lactic acid
CAS No.: 50-21-5
Molecular Formula: C3H6O3
Formula Weight: 90.08
Flash Point:
Vzorec:
H₃CCH(OH)COOH Bod varu: 122 °C (15 mmHg) Bod tání: 18 °C Hustota: 1,209 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004520 CAS číslo: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 Merck Index: 14,5336 |