Tisk…
Lactic acid 10% vodný roztok
Dodavatel: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Nebezpečí
SR0021H SR0021K
OXOISR0021HEA 2040 CZK
OXOISR0021H OXOISR0021K
Lactic acid 10% vodný roztok
Lactic acid
Vzorec: H₃CCH(OH)COOH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004520
CAS číslo: 50-21-5
EINECS: 200-018-0