Tisk…
Arabská guma, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Acacia, Acacia gum
51198-1KG 51198-250G
SIAL51198-1KGEA 11630 CZK
SIAL51198-1KG SIAL51198-250G
Arabská guma, Sigma-Aldrich®
Arabská guma
Hustota: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081264
CAS číslo: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5