Tisk…
Arabská guma, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
258850010 258852500 258850025
ACRO258850010EA 5450 CZK
ACRO258850010 ACRO258852500 ACRO258850025
Arabská guma, powder
Arabská guma
Hustota: 1,35 g/cm³
Bod vzplanutí: ≥ 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081264
CAS číslo: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (1 g, 105°C)
Additional info Agar, Starch, Tragacanth, dextrin, sucrose: absent
Identification Passes test (per Ph. Eur.)
Total ash ≤4.0 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %