Tisk…
Škrob, rozpustný (from potato), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2004-1KG S2004-500G
SIALS2004-1KGEA 8040 CZK
SIALS2004-1KG SIALS2004-500G
Škrob, rozpustný (from potato), Sigma-Aldrich®
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4