Tisk…
Škrob, rozpustný
Dodavatel: Roth Carl
ROTH4701.1EA 0 CZK
ROTH4701.2 ROTH4701.1
Škrob, rozpustný
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878