Tisk…
Škrob, rozpustný (from potato), TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
21152.234EA 1800 CZK
21152.234 21152.291
Škrob, rozpustný (from potato), TECHNICAL
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Water Max. 20.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm