Tisk…
Škrob, rozpustný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
33615-1KG 33615-250G
SIAL33615-1KGEA 10520 CZK
SIAL33615-1KG SIAL33615-250G
Škrob, rozpustný, Sigma-Aldrich®
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878