Tisk…
Škrob, rozpustný ACS Iodometric Titrations
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
36703.18 36703.30 36703.A1
36703.18EA 1280 CZK
36703.18 36703.30 36703.A1
Škrob, rozpustný ACS Iodometric Titrations
Škrob, rozpustný
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Solubility: Soluble in hot water Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14
Bod tání: 256…258 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799