Tisk…
Škrob, rozpustný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
424490020 424491000 424495000 424490100
ACRO424490020EA 11330 CZK
ACRO424490020 ACRO424491000 ACRO424495000 ACRO424490100
Škrob, rozpustný ACS
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14
Bod tání: 256…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Passes test
Residue after ignition ≤0.4 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0°C)
Sensitivity Passes test