Tisk…
Škrob, rozpustný p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
177130010 177132500 177130050
ACRO177130010EA 6440 CZK
ACRO177130010 ACRO177132500 ACRO177130050
Škrob, rozpustný p.a.
Škrob, rozpustný
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Bod tání: 256…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082026
CAS číslo: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Positive
pH 5 to 7.5 (2 % at 25°C)
Sensitivity Passes test