Agaróza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
05066-500G
05066-50G
SIAL05066-500GEA
62480
CZK
SIAL05066-500G
SIAL05066-50G
Agaróza, Sigma-Aldrich®
Agaróza
Bod tání:
60…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS číslo: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |