Tisk…
Agaróza D1-LE for molecular biology
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
H26855.14 H26855.22 H26855.36
H26855.14EA 3570 CZK
H26855.14 H26855.22 H26855.36
Agaróza D1-LE for molecular biology
Agaróza
CAS No.: 9012-36-6 MDL No.: MFCD00081294
Bod tání: 60…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081294
CAS číslo: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM