Agaróza ME for electrophoresis of macromolecules
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16693.06
A16693.14
A16693.06EA
1110
CZK
A16693.06
A16693.14
Agaróza ME for electrophoresis of macromolecules
Agaróza
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Bod tání:
60…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081294 CAS číslo: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |