Tisk…
Agaróza for electrophoresis medium-low electroendosmosis (EEO) (Mr = 0.12)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
400410250 400411000 400415000
ACRO400410250EA 2850 CZK
ACRO400410250 ACRO400411000 ACRO400415000
Agaróza for electrophoresis medium-low electroendosmosis (EEO) (Mr = 0.12)
Agaróza
Bod tání: 60 - 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081294
CAS číslo: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86.5 to 89.5 °C (1.5% gel)
Water ≤7 % (K.F.)
Gel strength ≥2500 g/cm² (1.5% gel)
Gel point 34.5 to 37.5 °C (1.5% gel)
Electroendosmosis 0.05 to 0.13 (EEO)
Ash ≤0.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.2 %