Tisk…
Agar, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Agar Agar
MQ200
A4800-1KG A4800-500G
SIALA4800-1KGEA 28670 CZK
SIALA4800-1KG SIALA4800-500G
Agar, Sigma-Aldrich®
Agar
Vzorec: C₁₂nH₁₈nOn₉n
Bod tání: 90
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081288
CAS číslo: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM