Agar, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Agar Agar
M-Clarity™ quality level = MQ200
A4675-1KG
A4675-500G
SIALA4675-1KGEA
27560
CZK
SIALA4675-1KG
SIALA4675-500G
Agar, Sigma-Aldrich®
Agar
Vzorec:
C₁₂nH₁₈nOn₉n Bod tání: 90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081288 CAS číslo: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |