Cellulose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Microcrystallinecellulose
M-Clarity™ quality level = MQ200
C6429-500G
C6429-5KG
SIALC6429-500GEA
1860
CZK
SIALC6429-500G
SIALC6429-5KG
Cellulose, Sigma-Aldrich®
Cellulose
Vzorec:
(C₁₂H₂₂O₁₁)n MW: 342.3 Bod tání: 260…270 °C Hustota: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081512 CAS číslo: 9004-34-6 EINECS: 232-674-9 Merck Index: 13,01977 |