Tisk…
Cellulose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Microcrystallinecellulose
M-Clarity™ quality level = MQ200
C6429-500G C6429-5KG
SIALC6429-500GEA 1860 CZK
SIALC6429-500G SIALC6429-5KG
Cellulose, Sigma-Aldrich®
Cellulose
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342.3
Bod tání: 260…270 °C
Hustota: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081512
CAS číslo: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977