Tisk…
Cellulose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
435236-1KG 435236-250G
SIAL435236-1KGEA 9690 CZK
SIAL435236-1KG SIAL435236-250G
Cellulose, Sigma-Aldrich®
Cellulose
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Bod tání: 260…270 °C
Hustota: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081512
CAS číslo: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977