Tisk…
Cellulose MN 301 for TLC
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Synonyms: Microcrystallinecellulose
816250.1 816250.5
MANA816250.1EA 3580 CZK
MANA816250.1 MANA816250.5
Cellulose MN 301 for TLC
Cellulose
Cellulose adsorbent for thin-layer chromatography.
  • Native fibrous cellulose
  • Standard grade
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342.3
Bod tání: 260…270 °C
Hustota: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081512
CAS číslo: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Fibre length (95 %) 2 – 20 μm
Average degree of polymerization 400 – 500
Specific surface acc. to Blaine 15000 cm²/g
Fe ≤20 ppm
Cu ≤6 ppm
P ≤7 ppm
CH₂Cl₂ extract ≤0,25 %
Residue on ignition at 850 °C ≤1500 ppm