Tisk…
Cellulose, Avicel
Dodavatel: MACHEREY-NAGEL
Synonyms: Microcrystallinecellulose
815290.1 815290.5
MANA815290.1EA 2320 CZK
MANA815290.1 MANA815290.5
Cellulose, Avicel
Cellulose
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342.3
Bod tání: 260…270 °C
Hustota: 1.27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081512
CAS číslo: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977