Tisk…
Cellulose, microcrystalline
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Microcrystallinecellulose
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
A17730.36EA 2450 CZK
A17730.36 A17730.0C A17730.0E
Cellulose, microcrystalline
Cellulose
CAS No.: 9004-34-6 Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,1965 MDL No.: MFCD00081512
Vzorec: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
MW: 342,3 g/mol
Bod tání: 260…270 °C
Hustota: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081512
CAS číslo: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 14,1965