Tisk…
Streptomycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
S9137-100G S9137-25G
SIALS9137-100GEA 6960 CZK
SIALS9137-100G SIALS9137-25G
Streptomycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Streptomycin sulphate
Vzorec: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4
Bod tání: 250
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037023
CAS číslo: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08983