Tisk…
Streptomycin sulphate
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
A1852.0025 A1852.1000
A1852.0025EA 1210 CZK
A1852.0025 A1852.1000
Streptomycin sulphate
Streptomycin sulphate
Vzorec: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4
Bod tání: 250
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037023
CAS číslo: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08983