Tisk…
L(-)-Xylose ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21622.06 B21622.14 B21622.22
B21622.06EA 1550 CZK
B21622.06 B21622.14 B21622.22
L(-)-Xylose ≥99%
L(-)-Xylose
Purity: 99% CAS No.: 609-06-3 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 1723080
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 147…151 °C
Hustota: 1,525
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151096
CAS číslo: 609-06-3
EINECS: 210-174-1