Tisk…
L(-)-Mannose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
M-Clarity™ quality level = MQ100
M1134-1G M1134-500MG
SIALM1134-1GEA 18450 CZK
SIALM1134-1G SIALM1134-500MG
L(-)-Mannose, Sigma-Aldrich®
L(-)-Mannose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Bod varu: 376 °C (1013 hPa)
Bod tání: 132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00136021
CAS číslo: 10030-80-5
EINECS: 233-080-2