Tisk…
L(-)-Mannose 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
227590010 227592500 227590050
ACRO227590010EA 4750 CZK
ACRO227590010 ACRO227592500 ACRO227590050
L(-)-Mannose 99+%
L(-)-Mannose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16
Bod varu: 376
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00136021
CAS číslo: 10030-80-5
EINECS: 233-080-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=4, water, NH3)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm