Tisk…
TRITON™ X-100 10% in water, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
93443-100ML 93443-500ML
SIAL93443-100MLEA 4270 CZK
SIAL93443-100ML SIAL93443-500ML
TRITON™ X-100 10% in water, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6
Hustota: ∼1.01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 251
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132505
CAS číslo: 9002-93-1
Merck Index: 13,06793