Tisk…
L(-)-Galactose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2S,3R,4R,5S)-Pentahydroxyhexanal, L-Galactose
M-Clarity™ quality level = MQ100
G7134-100MG G7134-25MG
SIALG7134-100MGEA 12550 CZK
SIALG7134-100MG SIALG7134-25MG
L(-)-Galactose, Sigma-Aldrich®
L(-)-Galactose
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16
Bod tání: 167
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063833
CAS číslo: 15572-79-9
EINECS: 239-630-8