Tisk…
L(+)-Arabinóza 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Pectinose, Pectin Sugar
104980250 104981000 104985000
ACRO104980250EA 2020 CZK
ACRO104980250 ACRO104981000 ACRO104985000
L(+)-Arabinóza 99+%
L(+)-Arabinóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 155…160 °C
Hustota: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006609
CAS číslo: 87-72-9
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation after 24 h
Sodium (Na) ≤0.2 %
Insoluble matter ≤0.01 %