D(-)-Fruktóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
M-Clarity™ quality level = MQ200
F3510-100G
F3510-500G
F3510-5KG
SIALF3510-100GEA
1660
CZK
SIALF3510-100G
SIALF3510-500G
SIALF3510-5KG
D(-)-Fruktóza, Sigma-Aldrich®
D(-)-Fruktóza
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol Bod varu: 552 °C (1013 hPa) Bod tání: 100…110 °C Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148910 CAS číslo: 57-48-7 EINECS: 200-333-3 Merck Index: 13,04295 |
|
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)