Tisk…
D(-)-Fruktóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
M-Clarity™ quality level = MQ100
47748-1KG-F 47748-25KG-F
SIAL47748-1KG-FEA 3770 CZK
SIAL47748-1KG-F SIAL47748-25KG-F
D(-)-Fruktóza, Sigma-Aldrich®
D(-)-Fruktóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Bod varu: 552 °C (1013 hPa)
Bod tání: 100…110 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148910
CAS číslo: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM