D(-)-Fruktóza ≥99%, high purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
0226-1KGEA
2680
CZK
0226-1KG
0226-5KG
0226-12KG
D(-)-Fruktóza ≥99%, high purity
D(-)-Fruktóza
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol Bod varu: 552 °C (1013 hPa) Bod tání: 100…110 °C Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148910 CAS číslo: 57-48-7 EINECS: 200-333-3 Merck Index: 13,04295 |
|
Výsledky specifikačního testu
Arsenic | <= 0.0001% |
Calcium & Magnesium | <= 0.005% |
Chloride | <= 0.018% |
Heavy Metals (as Pb) | <= 0.0005% |
Loss on Drying | <= 0.5% |
Purity | >= 99% |
Residue on Ignition | <= 0.5% |
Sulphate | <= 0.025% |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)