D(-)-Fruktóza ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
A17718.30
A17718.0B
A17718.0I
A17718.30EA
1060
CZK
A17718.30
A17718.0B
A17718.0I
D(-)-Fruktóza ≥99%
D(-)-Fruktóza
Purity: 99%
CAS No.: 57-48-7
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Odour: Odourless
Melting Point: ca 105-110°
Beilstein Reference: 1239004
Merck Reference: 14,4273
Optical Rotation: -89° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00148910
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol Bod varu: 552 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼ 105…110 °C Hustota: 1,59 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148910 CAS číslo: 57-48-7 EINECS: 200-333-3 Merck Index: 14,4273 |
|
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)