Tisk…
D(-)-Arabinóza, Millipore®
Dodavatel: Merck
Synonyms: D-(-)-Arabinose, (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
M-Clarity™ quality level = MQ100
10850-100G 10850-25G
SIAL10850-100GEA 0 CZK
SIAL10850-100G SIAL10850-25G
D(-)-Arabinóza, Millipore®
D(-)-Arabinóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135608
CAS číslo: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5