Tisk…
D(-)-Arabinóza 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: D-(-)-Arabinose, (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
161450250 161451000
ACRO161450250EA 2340 CZK
ACRO161450250 ACRO161451000
D(-)-Arabinóza 99+%
D(-)-Arabinose
Vzorec: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Bod tání: 152…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135608
CAS číslo: 28697-53-2
EINECS: 233-708-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -101.0° to 106.0° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O) (after 24 h)