Tisk…
D(+)-Manóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2069-100G M2069-25G M2069-500G
SIALM2069-100GEA 6080 CZK
SIALM2069-100G SIALM2069-25G SIALM2069-500G
D(+)-Manóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Manóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16
Bod varu: 376
Bod tání: 133
Hustota: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064122
CAS číslo: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772