Tisk…
D(+)-Manóza, Millipore®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ quality level = MQ200
63580-100G 63580-25G
SIAL63580-100GEA 0 CZK
SIAL63580-100G SIAL63580-25G
D(+)-Manóza, Millipore®
D(+)-Manóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180.16
Bod varu: 376
Bod tání: 133
Hustota: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064122
CAS číslo: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772