D(+)-Glukóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5767-25G
G5767-500G
G5767-5KG
SIALG5767-25GEA
1770
CZK
SIALG5767-25G
SIALG5767-500G
SIALG5767-5KG
D(+)-Glukóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glukóza
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol Bod tání: 146 °C Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS číslo: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |