Tisk…
D(+)-Glukóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5146-10KG G5146-1KG
SIALG5146-10KGEA 15900 CZK
SIALG5146-10KG SIALG5146-1KG
D(+)-Glukóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glukóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Bod tání: 146 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148912
CAS číslo: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM