Tisk…
D(+)-Glukóza, anhydrous ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
410950010 410955000 410950050
ACRO410950010EA 3020 CZK
ACRO410950010 ACRO410955000 ACRO410950050
D(+)-Glukóza, anhydrous ACS
D(+)-Glukóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Bod tání: 146 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063684
CAS číslo: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 6 h)
Residue after ignition ≤0.02 %
Specific optical rotation +52.5° to +53.0° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O, NH4OH)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.002 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %
Starch Passes test